Learn More
Kaliumnitrat, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, ACROS Organics™
Marke: Thermo Scientific Acros 424155000
| Menge | 500 g |
|---|---|
| Verpackung | Glasflasche |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Spezifikation
| Kaliumnitrat | |
| 7757-79-1 | |
| 99+ % | |
| KNO3 | |
| 1486 | |
| 15, 7769 | |
| Löslichkeit in Wasser: 320 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, schwer löslich in Alkohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.1 | |
| CHEBI:63043 | |
| ≥ 99 % | |
| Glasflasche |
| Kristalle | |
| 500 g | |
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| 05,561 | |
| Kaliumnitrat, Salpeter, Kalinitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz, Salpetersäure, Kaliumsalz, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| Kalium; Nitrat | |
| 24434 | |
| 101.1 | |
| ACS-Reagenz | |
| 2.1 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.