Learn More
Kaliumnitrat, ACS, 99.0 % min., Alfa Aesar™
Für die Pyrotechnik, Glasherstellung, Stahlhärtung
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013443.22
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11366788
  • 28.30 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
Kalium; Nitrat
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spezifikation
Potassium nitrate
7757-79-1
99.0% min.
MFCD00011409
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Kalium; Nitrat
24434
101.11
Odorless
2.109g/cm3
For ACS analysis
100g
KNO3
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
ACS
White crystalline
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation