Learn More
Kaliumnitrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11498493 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11498493
Marke: Fisher Chemical P/6120/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
KNO3, CAS-Nummer 7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500 g, 400 Grad C, CHEBI:63043, weiß, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, kalium;nitrat, 334 Grad C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 400°C
Schmelzpunkt 334°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 101.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.