Learn More
Kaliumnitrat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph Eur., BP, USP, FCC, E252, 99.0 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumnitrat |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Menge | 1 kg |
| UN-Nummer | 1486 |
| Formelmasse | 101.1 mol |
| Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % |
| Güte | puriss. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium nitrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium nitrate