Learn More
Potassium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15675970
Marke: Honeywell-Fluka 6042925G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-Name Kaliumnitrat
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium nitrate
Schmelzpunkt 335°C (1013hPa)
Farbe Farblos
pH 5.5 to 7.5
Physikalische Form Crystalline
Menge 25 g
UN-Nummer UN1486
Formelmasse 101.1g/mol
Reinheit (%) ≥99.995% (metals basis)
Güte TraceSELECT
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.11g/cm3