Learn More
Kaliumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405023 250 g 250 Gramm
11495013 1000 g 1000 Gramm
11415023 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12289.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumoxalat-hydrat wird als Chelatbildner, als Reinigungsmittel in der pharmazeutischen Industrie und als Fällungsmittel in der Seltenerdmetallverarbeitung verwendet. Es findet Anwendung als Mahlhilfsmittel, als Rostentferner in der Metallbearbeitung und als Bleichmittel in der Textil- und Holzindustrie. Es wird auch in der Abwasserbehandlung und als Entferner für Ablagerungen in Autokühlern verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der analytischen Chemie zur Bestimmung von Kalzium und anderen Schwermetallen sowie als Reduktionsmittel in der Fotografie eingesetzt. Es ist auch an der Herstellung von einem durch SBA-15 (nanostrukturiertes SiO2) geträgertem Vanadiumoxidkatalysator beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Halogenen, Ammoniak, Zyaniden und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-Name Dikalum;oxalat;hydrat
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium oxalate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 2.13
pH 6 bis 8.5
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 3752576
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7651
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate