Learn More
Kaliumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium oxalate hydrate is used as a chelating agent, a purifying agent in the pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, as a rust remover in metal treatment and as a bleaching agent in the textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as reducing agents in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumoxalat-hydrat wird als Chelatbildner, als Reinigungsmittel in der pharmazeutischen Industrie und als Fällungsmittel in der Seltenerdmetallverarbeitung verwendet. Es findet Anwendung als Mahlhilfsmittel, als Rostentferner in der Metallbearbeitung und als Bleichmittel in der Textil- und Holzindustrie. Es wird auch in der Abwasserbehandlung und als Entferner für Ablagerungen in Autokühlern verwendet. Darüber hinaus wird es als Reagenz in der analytischen Chemie zur Bestimmung von Kalzium und anderen Schwermetallen sowie als Reduktionsmittel in der Fotografie eingesetzt. Es ist auch an der Herstellung von einem durch SBA-15 (nanostrukturiertes SiO2) geträgertem Vanadiumoxidkatalysator beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Unverträglich mit Halogenen, Ammoniak, Zyaniden und Schwermetallen.
Spezifikation
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Potassium oxalate hydrate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Dichte | 2.13 |
| pH | 6 bis 8.5 |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5000 g |
| Beilstein | 3752576 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,7651 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium oxalate hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate hydrate
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.