missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumoxalat-Monohydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10385760 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10385760

Marke: Fisher Chemical P/6320/60

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O

Spezifikation

Schmelzpunkt 356°C
Farbe Weiß
pH 7.0 to 8.5
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Dikalum;oxalat;hydrat
Formelmasse 184.24g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt