Spezifikation
| Schmelzpunkt | 356°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 7.0 to 8.5 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Dikalium; Oxalat; Hydrat |
| Formelmasse | 184.24g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.