Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15655970 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15655970 250 g 250 Gramm
15645970 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15655970 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 60425250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6487-48-5
Summenformel C2H2K2O5
Molekulargewicht (g/mol) 184.23
MDL-Nummer MFCD00150033
InChI-Schlüssel QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumoxalat-Monohydrat, Kaliumoxalathydrat, Oxalsäure-Kaliumsalz, Ethanediosäure, Dikaliumsalz, Monohydrat, Dikaliumoxalathydrat, Dikaliumhydrat-Oxalat, Dikaliumoxalat-Monohydrat, Dikalium-Ethandioat-Hydrat, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
IUPAC-Name Dikalum;oxalat;hydrat
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumoxalat-Monohydrat
Menge 250 g
Strukturformel (COOK)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3752576
Formelmasse 184.23 mol
Reinheit (%) ≥99 % (RT)
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium oxalate monohydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium oxalate-1-hydrate