Learn More
Kaliumoxalat-Monohydrat, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
Descripción
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Kaliumoxalat-Monohydrat |
| Menge | 250 g |
| Strukturformel | (COOK)2 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3752576 |
| Formelmasse | 184.23 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (RT) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium oxalate-1-hydrate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido