Learn More
Kaliumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10075363 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10286320 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10410881 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13438478 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10075363 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221360010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    162.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 12.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-74-7
Summenformel ClKO4
Molekulargewicht (g/mol) 138.54
MDL-Nummer MFCD00011362
InChI-Schlüssel YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC-Name Kalium; Perchlorat
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium perchlorate
Schmelzpunkt 400.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KClO4
Merck Index 15,7774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75g/100mL water (0°C),21.8g/100mL water (100°C),practically insoluble in alcohol
Formelmasse 138.55
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch