Learn More
Kaliumperiodat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15691910
Marke: Honeywell-Fluka 210056500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99.8 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-21-8
Summenformel IKO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.999
MDL-Nummer MFCD00011407
InChI-Schlüssel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC-Name Kalium; Periodat
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Periodate
Menge 500 g
Strukturformel KIO4
UN-Nummer 1479
Formelmasse 230g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz