Learn More
Kaliumpermanganat in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10740122 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10740122
Marke: JT Baker 7057.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 7722-64-7
Menge 1 L
Summenformel KMnO4
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC-Name potassium manganesoylolate
Molekulargewicht (g/mol) 158.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.02 mol/L (0.1 N)