Learn More
Kaliumpermanganat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die Quecksilberbestimmung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumpermanganat |
| CAS | 7722-64-7 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | KMnO4 |
| Synonym | Kaliumpermanganat, Mineralisches Chamäleon, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| InChI-Schlüssel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Permanganat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.032 |
| PubChem CID | 516875 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.