missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumpermanganat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10063163 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasgefäß
Kunststoffkeg
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 10063163

Marke: Fisher Chemical P/6560/65

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer 11364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]

Spezifikation

Schmelzpunkt 240°C
Farbe Braun
pH 8
Physikalische Form Festes Pulver
Menge 5 kg
Formelmasse 158.04g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt