missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumpermanganat-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 1/500 M KMnO4 (0.01 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumpermanganatkonzentrat |
| Menge | 1 St. |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Permanganat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.032 |
| Formelmasse | 158.03 mol |
| Verpackung | Ampulle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur