Learn More
Kaliumpermanganat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744191 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glasgefäß
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10744191
Marke: Fisher Chemical P/6520/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
KMnO4, CAS-Nummer-7722-64-7, solo san soo, Chamäleon Mineral, Cairox, Walkotabletten, argucide, Kaliumpermanganat, Insta-perm, Algen-k, condy-Kristalle, Kalipermanganat, 500g, Braun, 158,04g/mol, VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N, Kalium;Permanganat, 240 Grad C, 11364, 158,032, Glasglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer 11364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 240°C
Farbe Braun
pH 8
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 158.04g/mol
Güte Extrarein
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium permanganate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.