missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumpermanganat, Pulver, Kristalle oder Klumpen, ≤150 μm Partikelgröße (DLS), 97 %, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15602390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15602390 100 g Glasflasche 100 Gramm
15612390 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15602390 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 238511100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Pulver, Kristalle oder Brocken, ≤ 150 μm Partikelgröße (DLS), 97 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumpermanganat, Mineralisches Chamäleon, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumpermanganat
Namenshinweis Pulver, Kristalle oder Brocken, ≤150 μm Partikelgröße (DLS), 97 %
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel KMnO4
UN-Nummer UN1490
Formelmasse 158.03
Reinheit (%) 97%
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.700 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.