Learn More
Kaliumpermanganat-Lösung,0.02 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12940884 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12940884 1000 ml Glasflasche 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12940884 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.28 €
    66.60 € / 1000 Milliliter
    Sparen 33.68 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumpermanganatlösung
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Menge 1000 ml
Summenformel KMnO4
Synonym Kaliumpermanganat, Dihydrogenoxid, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, Dihydrogenmonoxid, algae-k, solo san soo
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
IUPAC-Name potassium manganesoylolate
Molekulargewicht (g/mol) 158.03
PubChem CID 516875
Güte Eu. Ph. Referenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.02 M
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.