Learn More
Kaliumperoxydisulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumperoxodisulfat wird als Oxidationsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es ist an der Elbs-Persulfat-Oxidation von Phenolen und der Boyland-Sims-Oxidation von Anilinen beteiligt. In Lösung liefert es Radikale und wird zum Starten von Polymerisationsreaktionen für die Herstellung von Styrol-Butadien-Gummi und Polytetrafluorethylen verwendet. Es wird als Bleichmittel in verschiedenen Haarbleichmitteln, als Ionenaustauschmittel, als Galvanikmittel und als Oberflächenbehandlungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit organischen Materialien, starken Reduktionsmitteln, pulverförmigen Metallen, starken Basen, Alkoholen, Phosphor, Anhydriden, Halogenen und Säuren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Potassium peroxydisulfate |
| Schmelzpunkt | 100°C (dec.) |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | K2S2O8 |
| UN-Nummer | UN1492 |
| Merck Index | 14,7656 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 270.33 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Show More |
Safety and Handling
- Kaliumperoxodisulfat
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.