Learn More
Kaliumpersulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696224 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Conditionnement:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Code produit. Menge Verpackung unitSize
10696224 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10137990 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10696224
Marque: Thermo Scientific Acros 424180025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.3
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Chemischer Name oder Material Potassium persulfate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines hygroskopisches kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel K2S2O8
Fieser 08,417; 15,274
Merck Index 15, 7777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 270.3
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.47
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.