Learn More
Kaliumpersulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214540 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10214540 250 g 250 Gramm
10224540 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10214540
Marke: Fisher Chemical P/6640/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
K2O8S2, CAS-Nummer 7727-21-1, Anthion, Dikaliumperoxydisulfat, Kaliumpersulfat, Caswell-Nr. 700, Dikaliumperoxodisulfat, Dikaliumpersulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxodisulfat, UNII-6b86k0mczc, 250 g, weiß, 270,3 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer 11386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Weiß
pH 4 to 5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 270.3g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304-BEI EINATMEN:.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.