Learn More
Kaliumpersulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Persulfate |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2 |
| Formelmasse | 269.8309 |