Learn More
Potassium Phenolate, TRC
Artikelnummer. 30418853
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418853 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9929331G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-67-4
Summenformel C6H5KO
Molekulargewicht (g/mol) 132.2
Synonym Phenoxypotassium, Potassium Carbolate, Potassium Phenate, Potassium Phenylate
IUPAC-Name potassium;phenoxide
SMILES [K+].[O-]c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phenolate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O.K/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formelmasse 131.9977