Learn More
Kaliumphosphat, ACS, 98.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442737
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442737 5 kg 5 Kilogramm
15422737 250 g 250 Gramm
15432737 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046644.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Potassium phosphate tribasic is a reagent with a very high buffering capacity. It is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography, used for the extraction of keratohyalin protein from bovine tissue, to study the effects of freezing and thawing on the stability of proteins sensitive to conformational changes. It is used as a food additive for its properties as an emulsifier, foaming agent, and whipping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.265
MDL-Nummer MFCD00036295
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate
Schmelzpunkt 1340°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granules
Menge 5 kg
Merck Index 14,7660
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in alcohol;
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.564 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, tripotassium salt