Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 1.0-M-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173064 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173064 1 L Glasflasche 1 Liter
10729005 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
2 options
Artikelnummer. 10173064
Marke: Thermo Scientific Acros 397080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic
CAS 7758-11-4, 7732-18-5
Menge 1 L
Summenformel HK2O4P
Strukturformel K2HPO4
MDL-Nummer MFCD00011383
Merck Index 15, 7779
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M, exact strength on the certificate of analysis
Verpackung Glasflasche
Aussehen Clear colorless solution
Relative Dichte 1.13
Dichte 1.1300g/mL