Learn More
Kaliumphosphat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10331211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10331211 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10546982 5 g Glasflasche 5 Gramm
10184333 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
13438578 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10331211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424195000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.18
MDL-Nummer MFCD00011383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic
Schmelzpunkt 340.0°C
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.6 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 500 g
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz