Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisk, ≥ 99 % (T), Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15665960
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15665960 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15665960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 603561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    86.52 € / 1 Kilogramm
    Sparen 43.48 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss p.a., ACS-Reagenz, wasserfrei, ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dikaliumhydrogenphosphat
CAS 11-4-7758
Physikalische Form Powder
Menge 1 kg
Summenformel HK2O4P
Strukturformel K2HPO4
MDL-Nummer MFCD00011383
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174,18 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte ACS