Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat |
| Namenshinweis | Dibasisch, Endotoxin-getestet |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 174.18 |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |
| Verpackung | Poly-Flasche |