Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch (feines weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10468153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10468153 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
10677623 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10468153 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP3631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.50 €
    43.30 € / 1 Kilogramm
    Sparen 13.20 €
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11-4-7758 | Molekularformel: HK2O4P | Molekulargewicht: 174,17 g/mol
Kaliumphosphat Dibasic (Feines, weißes Kristallpulver)
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate Dibasic
Schmelzpunkt 340 °C
Farbe Weiß
pH 8,5 bis 9,6
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Identifizierung Test bestanden
Verlust bei Trocknung Max. 1,0%
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Hinweise zur Zersetzung >180 °C
Merck Index 15, 7779
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) ≥98,0%