Learn More
Kaliumphosphat, Dibasisch, Pulver, BAKER ANALYZED™A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat |
| Namenshinweis | Dibasisch |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2.5 kg |
| Formelmasse | 174.18 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 1.00 kg |