Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12685097 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12685097 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
12675097 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12685097 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447732500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.75 €
    67.65 € / 250 Gramm
    Sparen 12.10 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic, trihydrate
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel K2HPO4·3H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 228.23
Güte Extrarein