Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4813619 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
Product Code. 12685097
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 447732500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic, trihydrate
Menge 250 g
Strukturformel K2HPO4·3H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 228.23
Güte Extrarein