Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisch-Trihydrat (weißes, kristallines Pulver/Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11440572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11440572 5 kg
11430572 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219143205
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16788-57-1 | Formula: H7K2O7P | Weight: 228.22 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikaliumtrihydrat-Hydrogenphosphat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 99.8%
Güte Reagenz