Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10025810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10025810 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10035810 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10493465 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10025810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424200250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85 €
    25.65 € / 25 Gramm
    Sparen 3.20 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, monobasic
Schmelzpunkt 253.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >250°C