Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat monobasisch |
| Menge | 6 x 500 g |
| Strukturformel | KH2PO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 136.09 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Dichte | 2.338 g/ml bei 25 °C |