Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, Kristall, multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5390853 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15508104
Marke: Avantor J.T.Baker 324801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Monobasisch
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Güte Multi-Kompendium/NF
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.34 kg