Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat |
| Namenshinweis | Monobasisch |
| CAS | 7778-77-0 |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H2KO4P |
| MDL-Nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
| Synonym | Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate |
| InChI-Schlüssel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
| Mehr anzeigen |