Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, entspricht den analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071715 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15690720 500 g 500 Gramm
15670720 1 kg 1 Kilogramm
15630730 6 x 500 g 6 Stück
15610730 5 kg 5 Kilogramm
15620730 6 x 1 kg 6 Stück
15680720 4 x 5 kg 4 Stück
15600730 50 kg 50 Kilogramm
7 options
Artikelnummer. 15690720
Marke: Honeywell-Fluka 04243500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF, Ph. Eur., E340, wasserfrei, 98 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat, monobasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.NF
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 500 g
Strukturformel KH2PO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen 4.5 wasserlösliche Teile, unlöslich in Alkohol
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.338 g/ml bei 25 °C