Learn More
Kaliumphosphat monobasisch (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10757214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10757214 500 g Glasflasche 500 Gramm
10458153 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10757214 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.90 €
    30.20 € / 500 Gramm
    Sparen 8.70 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate Monobasic
Schmelzpunkt 253 °C
Farbe Weiß
pH 4,5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Merck Index 15, 7780
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Identifizierung Test bestanden
Verlust bei Trocknung Max. 0,2%
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >250 °C