Learn More
Potassium Phosphate (Tribasic), TRC
Artikelnummer. 30417648
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30417648 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30417648
Marke: Toronto Research Chemicals TRCP698420100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate (Tribasic)
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Menge 100 g
Synonym Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name tripotassium;phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 212.27
Formelmasse 211.8445