Learn More
Potassium Phosphate (Tribasic), TRC
Artikelnummer. 30414108
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414108 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69842025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate (Tribasic)
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Menge 25 g
Synonym Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name tripotassium;phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 212.27
Formelmasse 211.8445