Learn More
Kaliumprophosphat, wasserfrei, 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399798 1 kg 1 Kilogramm
11309808 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044269.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90 €
    61.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 9.25 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Used in food industry. It is used for cyanide free electroplating, metal cleaning. It is used as a buffer, dye, dispersant and high capability detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7320-34-5
Summenformel K4O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 330.33
MDL-Nummer MFCD00011393
InChI-Schlüssel RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC-Name Tetrakalium; Phosphonatophosphat
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Potassium pyrophosphate
Schmelzpunkt 1090°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 1 kg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.33 g/mL
Strukturformel K4P2O7
Merck Index 14,7663
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol.
Formelmasse 330.34
Reinheit (%) ≥96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium pyrophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate