Learn More
Kaliumpyrosulfat, 98 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11914251 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10022640 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11914251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 €
    321.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 21.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-62-7
Summenformel K2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.31
InChI-Schlüssel KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatosulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium pyrosulfate
Schmelzpunkt 325.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.51
Prozentgehaltsbereich 98%
Dichte 2.5100g/mL
Strukturformel K2S2O7
Merck Index 15,7784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 254.31
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium pyrosulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.