Learn More
Kaliumsilbercyanid, 99.9 % (Metallbasis), Ag 54.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356449
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356449 500 g 500 Gramm
11346449 25 g -
11336449 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012551.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Silberbeschichtung
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-61-6
MDL-Nummer MFCD00036297
Synonym Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium silver cyanide
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KAg(CN)2
UN-Nummer UN1588
Merck Index 14,7669
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids.
Formelmasse 199.01
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 54.2%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 2.36 g/mL