Learn More
Kaliumnatrium L-Tartrat-Tetrahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499442 250 g 250 Gramm
11489442 1000 g 1000 Gramm
11409452 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499442 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10163.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70 €
    40.65 € / 250 Gramm
    Sparen 6.05 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282.218 g/mol
Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors.Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate is used in the process of silvering mirrors. It is active ingredient in the Fehiling’s solution and Nylander’s test involved in the determination of reducing sugars. It is utilized to break up emulsion in organic synthesis as well as a common precipitant in protein crystallography. As a Biuret reagent, it is used to measure the protein concentration. Furthermore, it is used as laxative and is also used in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Backpulver, Arznei (kathartisch), Bestandteil der Fehlingschen Lösung, Versilberung von Spiegeln. Kaliumnatrium-L-Tartrat-Tetrahydrat wird bei der Herstellung von Silberspiegeln verwendet. Aktiver Wirkstoff in der Fehlingschen Lösung und in Nylanders Reagenz zum Nachweis von reduzierenden Zuckern. Verwendet zum Aufbrechen von Emulsionen in der organischen Synthese sowie häufig als Fällungsmittel in der Proteinkristallographie. Als Biuret-Reagenz Verwendung zur Messung der Proteinkonzentration. Zudem Verwendung als Laxativum und auch in der Lebensmittelindustrie.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol
Hinweise
Verliert bei 140° Kristallwasser. Über 225° instabil. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
MDL-Nummer MFCD00150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 70°C to 80°C
Dichte 1.77
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 6113568
Merck Index 14,7670
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formelmasse 282.23 (210.29 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%