Learn More
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, analytische Qualität, Penta Chemicals
Artikelnummer. 30020606 Alle ansehen Penta Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30020606 1000 g 1 Kilogramm
30020519 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30020606 Lieferant PENTA CHEMICALS Lieferanten-Nr. 2825031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.95 €
    41.35 € / 1 Kilogramm
    Sparen 0.60 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Chemikalien für Labore, Schulen, Krankenhäuser, Forschungsinstitute und große Produktionsanlagen.
Wir stellen uns vor
Die Firma PENTA wurde 1990 unter dem Handelsnamen Ing. Petr Švec - PENTA sro gegründet. Von Anfang an waren wir ein rein tschechisches Unternehmen, das von der Familie Švec, einschließlich Firmengründer Petr Švec, geführt wird.
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von reinen, Labor-, pharmazeutischen und Spezialchemikalien, die wir unter dem Handelsnamen Penta vermarkten. Wir produzieren und liefern eine breite Palette organischer und anorganischer Chemikalien in großen Mengen und in verschiedenen Qualitäten, von technisch über rein bis hin zu AG und ACS.
Hohe Qualität und Flexibilität
Dank der hohen Qualität unserer Produkte und unserer Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, zählen wir zu den führenden Anbietern qualifizierter Chemikalien auf dem heimischen Markt und haben in jüngster Zeit auch auf den Weltmarkt expandiert.
Wir stellen die Chemikalien in unserem eigenen modernen Komplex her, der die strengsten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllt. Unsere großen Lagerkapazitäten, darunter zwei automatisierte Lager, ermöglichen es uns, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir verpacken die Produkte unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und können sie auf Wunsch mit unserem eigenen ADR-Transport an den Kunden liefern.
Umweltverantwortung
Unsere Priorität ist es, Chemikalien von höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein zu bieten. Unsere Bemühungen werden durch zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate belegt, darunter ISO 9001, ISO 14001 und das Responsible Care-Zertifikat für verantwortungsvolles Wirtschaften in der chemischen Industrie.
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Molekulargewicht (g/mol) 282.23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Physikalische Form Kristallines Pulver, Nadeln oder Kristalle
Menge 1000 g
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Analytisch
Verpackung Plastikbehälter