Learn More
Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10539010 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
12636757 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
12646757 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10539010
Marke: Fisher Chemical P/6800/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
MDL-Nummer 150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 282.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter