Learn More
Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat, Extra Pure, SLR, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10519200 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10519200 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10519200
Marke: Fisher Chemical P/6840/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
CAS 6381-59-5
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C4H12KNaO10
MDL-Nummer 150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Formelmasse 282.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter